Få mere at vide
Få mere at vide
Allihn Condenser with Ground Cone and Socket
Beskrivelse
- Inner bulb sections provide increased cooling surface
- With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Tekniske data
Tekniske data
| Length (Metric) Jacket | 550 mm |
| Quantity | 1 Each |
| Standard Taper Joint No | 29/32 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Type | Allihn Condenser |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?