Learn More
Aldehydes Mixture 875 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| CAS | 75-07-0, 30525-89-4 |
| Analyte or Component Names | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Paraformaldehyde 1000 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?