Learn More
Descripción
AKR7A2 Polyclonal antibody specifically detects AKR7A2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | AKR7A2 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | AFAR1, AFARAFB1-AR1, AFB1 aldehyde reductase 1, AFB1-AR 1, aflatoxin B1 aldehyde reductase member 2, aflatoxin beta1 aldehyde reductase, AKR7, aldo-keto reductase family 7, member A2 (aflatoxin aldehyde reductase), Aldoketoreductase 7, EC 1.1.1.n11, SSA reductase, Succinic semialdehyde reductase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-359 of human AKR7A2 (NP_003680.2).,, Sequence:, VKIATKANPWDGKSLKPDSVRSQLETSLKRLQCPQVDLFYLHAPDHGTPVEETLHACQRLHQEGKFVELGLSNYASWEVAEICTLCKSNGWILPTVYQGMYNATTRQVETELFPCLRHFGLRFYAYNPLAGGLLTGKYKYEDKDGKQPVGRFFGNSWAETYRNRFWKEHHFEAIALVEKALQAAYGASAPSVTSAALRWMYHHSQLQGAHGDAVILGMSSLEQLEQNLAATEEGPLEPAVVDAFNQAWHLVAHECPNYFR |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?