Learn More
Descrizione
- Flexible setting to fit a variety of restrooms
- Fresh citrus scent for a clean impression
Available scents:
- Citrus
- Variety pack, including Citrus, Fruit, and Floral
Specifica
Specifica
| Product Type | Air Freshener Refill |
| Color-coded | No |
| Form | Spray |
| Scent | Citrus |
| Color | Clear |
| Packaging | Metal Can |
| Quantity | 12/Pk. |
| Volume (Metric) | 75 mL |
| Alternate Part Number | 7322540030082 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tork Citrus Air Freshener Spray / Tork Aérosol désodorisant Citron
- Danger
- Flammable and non-flammable aerosols category 1
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H222-Extremely flammable aerosol.
- H319-Causes serious eye irritation.
- EUH208-Contains . May produce an allergic reaction.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P211-Do not spray on an open flame or other ignition source.
- P251-Do not pierce or burn, even after use.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P410+P412-Protect from sunlight Do no expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?