Learn More
AICAR, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491076
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
200mg
500mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16491076
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY13417
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress AICAR (Acadesine) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
AICAR (Acadesine) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
Spezifikation
Chemical Name or Material AICAR
CAS 2627-69-2
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C9H14N4O5
Quantity 200 mg
Synonym Acadesine AICA Riboside
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (484.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 65 mg/mL (251.71 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Formula Weight 258.23
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt