Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human AGXT2L2. Source: E.coli Amino Acid Sequence: VLNVLEKEQLQDHATSVGSFLMQLLGQQKIKHPIVGDVRGV The AGXT2L2 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The AGXT2L2 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifications
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 85007 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | AGXT2L2 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | alanine--glyoxylate aminotransferase 2-like 2, alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 2, EC 2.6.1, EC 2.6.1.-, EC 2.6.1.11, EC 2.6.1.13, EC 2.6.1.44, MGC117348, MGC15875, MGC45484 |
| Gene Symbol | AGXT2L2 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?