Learn More
Simport™ Aggressive Adhesive Polyester Label Cable Ties
Produktkode 15216719 Shop alle Brady produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
201 mm
Förpackningsstorlek:
Pack of 1500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Length (Metric) Förpackningsstorlek
15216719 201 mm Pack of 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15216719 missing translation for 'mfr' Simport™ missing translation for 'supplierNo' 134078
 Restricted Item
In Stock
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Aggressive Adhesive Polyester Label Cable Ties for inspection tagging.
  • Treated with epoxy resin coating.
  • Stainless steel grade 316.
  • Laser-engravable.
Tekniske data
Type Cable Tie
Material Stainless Steel (316)
Alternate Part Number SSTIEC-201-7316
Description Stainless Steel Coated Cable Tie
Color Silver
Length (Metric) 201 mm
Length (English) 7.9 in.
Width (Metric) 4.6 mm
Width (English) 0.181 in.
Dimensions (L x W) 201 x 4.6 mm
Thickness 0.5 mm
Quantity 100 Pk.
Certifications/Compliance RoHS Compliant
For Use With (Application) Inspection Tagging
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.