Learn More
Brady™ Aggressive Adhesive Multipurpose Nylon Labels
The B-499 nylon cloth label is made of tough and versatile, general-purpose label material. Print almost anywhere with a Brady™ portable label printer.
Brand: Brady™ 170793
Description
- Ideal for labeling tightly-curved surfaces such as wires and cables, as well as general-purpose lab, equipment panels, faceplates and terminal blocks
- Designed to withstand extreme temperatures, chemicals, greases, oils, cleaners and detergents
- Permanent adhesive labels that stick to smooth, rough and powder-coated surfaces alike
Specifications
| UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| White | |
| Continuous | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40°F to 194°F | |
| 0.0065 in | |
| 9.53 mm (W) x 4.88 m (L) | |
| 4.88 m | |
| 9.53 mm |
| Permanent Acrylic | |
| Matte | |
| Nylon Cloth | |
| Label | |
| Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Wire and cable labelling | |
| 1 | |
| -40°C to 90°C | |
| 0.166 mm | |
| 16 ft. | |
| 0.375 in | |
| M4C-375-499 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.