Learn More
Agarose, Electrophoresis Grade, MP Biomedicals™
Product Code. 11481682 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11481682 500 g 500g
11471682 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11481682 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 04820723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22350.00 NOK
    21290.06 NOK / 500g
    Save 1059.94 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-11-2026
Electroendosmosis: 0.13; Gel Strength: ≥600 gm/cm2; Gel Temperature: 36°C; This is a standard agarose with good gel strength and clarity, suitable for all general applications
Chemical Identifiers
CAS 9012-36-6
Especificaciones
Quantity 500 g
Grade Electrophoresis
Chemical Name or Material Agarose
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.