Learn More
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Produktkod. 30484478
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Refractive Index:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
Förpackningsstorlek
25mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Refractive Index unitSize
30484478 1.33659 25mL
30484477 1.34401 25mL
30484445 1.34782 25mL
30484475 1.34968 25mL
30484460 1.35171 25mL
30484466 1.35568 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30484478 missing translation for 'mfr' Xylem missing translation for 'supplierNo' 90501
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Calibration Fluid
Refractive Index 1.33659
For Use With (Equipment) Refractometer
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.