Description
The protein encoded by this gene belongs to the AF4 family of transcription factors involved in leukemia. It is a component of the positive transcription elongation factor b (P-TEFb) complex. A chromosomal translocation involving this gene and MLL gene on chromosome 11 is found in infant acute lymphoblastic leukemia with ins.
Specifications
Spezifikation
| Antigen | AFF4 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.15 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | AFF4 |
| Gene Accession No. | Q9ESC8, Q9UHB7 |
| Gene Alias | AF4/FMR2 family member 4, AF4/FMR2 family, member 4, AF5Q31, AFF4, MCEF, Protein AF 5q31 |
| Gene Symbols | AFF4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?