Learn More
Adonitol, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| CAS | 488-81-3 |
| Melting Point | 101°C to 105°C |
| Packaging | Plastic bottle |
| Molecular Formula | C5H12O5 |
| MDL Number | MFCD00064291 |
| Quantity | 100 g |
| Beilstein | 1720524 |
| Synonym | xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit |
| InChI Key | HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N |
| SMILES | C(C(C(C(CO)O)O)O)O |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto