Spezifikation
| CAS | 124-04-9 |
| Density | 1.34g/cm3 at 15°C |
| Quantity | 500 g |
| Physical Form | Solid |
| Molecular Formula | C6H10O4 |
| Synonym | adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german |
| InChI Key | WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CCC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC Name | hexanedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.142 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?