Learn More
Adenosine A1R Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB300-549FR
4619.75 NOK valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adenosine A1R Polyclonal antibody specifically detects Adenosine A1R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| Adenosine A1R | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| DyLight 680 | |
| adenosine A1 receptor, ADORA 1, RDC7adenosine receptor A1 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues C(309) Q P K P P I D E D L P E E K A E D(326) of rat Adenosine Receptor A1. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Vision | |
| 134 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur