Learn More
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific ProductsSpecifikationer
Specifikationer
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 551.14 (Anhydrous) |
| Packaging | Plastic bottle |
| Chemical Name or Material | Adenosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?