Learn More
Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt, LoGiCal
Description
Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 4578-31-8 |
| Analyte or Component Names | Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H12 N5 O7 P . 2 Na |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7 CI,8 CI,9 CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate |
| InChI Formula | InChI=1 S/C10H14N5O7P0.2 Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17 H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3 O |
| IUPAC Name | disodium;[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?