Learn More
Epredia™ Adcell™ PTFE Diagnostic Slides
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Well Count:
3
12
Color:
Black
White
Unit Size:
Pack of 100
Beskrivning
- Binds and keeps liquids applied to the well area
- PTFE Construction
- Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
- Prevents cross-contamination
- Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Length (Metric) | 25 mm |
| Width (Metric) | 75 mm |
| Material | PTFE |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Type | ADCELL |
| Well Count | 12 |
| Color | White |
| Diameter (Metric) | 5 mm Well |
| Quantity | 100/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering