Learn More
Abnova™ ACY1 (Human) Recombinant Protein
Product Code. 16121251
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 16121251
Brand: Abnova™ H00000095P01.10ug
Human ACY1 full-length ORF ( AAH00545, 1 a.a. - 408 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MTSKGPAEEHPSVTLFRQYLRIRTVQPKPDYGAAVAFFEETARQLGLGCQKVEVAPGYVVTVLTWPGTNPTLSSILLNSHTDVVPVFKEHWSHDPFEAFKDSEGYIYARGAQDVKCVSIQYLEAVRRLKVEGHRFPRTIHMTFVPDEEVGGHQGMELFVQRPEFHALRAGFALDEGIANPTDAFTVFYSERSPWWVRVTSTGRPGHASRFMEDTAAEKLHKVVNSILAFREKEWQRLQSNPHLKEGSVTSVNLTKLEGGVAYNVIPATMSASFDFRVAPDVDFKAFEEQLQSWCQAAGEGVTLEFAQKWMHPQVTPTDDSNPWWAAFSRVCKDMNLTLEPEIMPAATDNRYIRAVGVPALGFSPMNRTPVLLHDHDERLHEAVFLRGVDIYTRLLPALASVPALPSDS
Specifications
Accession Number AAH00545
Gene ID (Entrez) 95
Name aminoacylase 1
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias ACY1D, ACYLASE
Gene Symbol ACY1
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado