Description
- Performance Profile comfort
- Natural Rubber Latex for ultimate durability and flexibility
- Ergonomically-designed hand at rest shape for less hand fatigue
- Generous flared cuff allows room for clothing and improves ventilation
- Case hardened finish provides smoother surface for easy donning and doffing performance and protection
- Product meets all applicable NFPA, OSHA and CSA standards
- Environmentally-Friendly
- Proprietary dipping process
- ISO 14001 certified manufacturing facility
- Electrical Glove Class 0 offers arc flash protection Class 1 in accordance with EN 61482-1-2
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Number, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, Class 0 |
| Color | Yellow |
| Hand | Specific |
| Material | Natural Latex Rubber |
| Product Type | Electrical Protection Gloves |
| Size | 9 |
| For Use With (Application) | Applications with risk of touch voltage, Electrical Contractors, Hybrid engine manufacturing and repair, Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO), Mass Transit Repair and Maintenance, Power maintenance, repair and transmission, Telecom repair near electrical wires |
| Glove Cuff Color | Yellow |
| Glove Cuff Style | Beaded/Rolled |
| Series | RIG011Y |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?