Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- High visibility on back of the hand and palm side increases safety
- 15-gauge liner minimizes perspiration and offers comfortable all day wear
- Ergonomically designed forms provide naturally curved, relaxed fit to reduce hand fatigue
- Provides dexterity for the ability to pick up small items
- Enhances grip in wet and dry conditions
- Silicone free
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Hi-vis Orange |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Multi-activity Gloves |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?