Learn More
Actinomycin D, >99%, MP Biomedicals™
Code produit 11497571 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11497571 10 mg 10mg
11477571 1 mg 1mg
11417581 50 mg 50mg
11427581 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11497571 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210465810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.00 NOK
    3901.32 NOK / 10mg
    Save 198.68 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 50-76-0
Molecular Formula C62H86N12O16
Molecular Weight (g/mol) 1255.438
InChI Key RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonym Dactinomycin, Actinomycin-[thr-val-pro-sar-meval]
PubChem CID 131954673
IUPAC Name 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Spécification
Type Actinomycin D
Physical Form Powder
Quantity 10 mg
Assay Percent Range >99%
Formula Weight 1255.5
Grade Not Available
Chemical Name or Material Actinomycin D
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.