Learn More
ACTH Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3C12C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66358-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16898155
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
ATCH (adrenocorticotropic hormone) is a hormone which plays a major role in stimulating the adrenal cortex. It is formed through cleavage of the polypeptide precursor proopiomelanocortin (POMC), which also results in several other cleavage products including MSH, ACTH, and beta endorphin. ATCH is secreted from the anterior pituitary in response to the corticotropin-releasing hormone from the hypothalamus. It stimulates the secretion of glucocorticoids like cortisol, but has little control over the stimulation of mineralocorticoids like aldosterone, which is another major hormone of the adrenal cortex.
Specifications
Specifications
ACTH
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P01189, P01193, P01194
Pomc
ACTH Fusion Protein Ag17311
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
3C12C7
Unconjugated
POMC
ACTH, ACTH Melanotropin alpha, Adrenocorticotropic hormone, Beta LPH Lipotropin gamma, CLIP, CLIP Lipotropin beta, Corticotropin lipotropin, Gamma LPH Melanotropin beta, LPH, MSH, POC, POMC, Pro opiomelanocortin, proopiomelanocortin
Mouse
Protein G
RUO
18976, 24664, 5443
-20°C
Liquid
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato