Learn More
Acrylamide, ≥99%, MP Biomedicals™
Product Code. 11463071 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
500g
Code produit. Quantity unitSize
11463071 500 g 500g
11453071 100 g 100g
11473071 1 kg 1kg
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11463071
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0215025690
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Acrylamide, ≥99%, White Crystalline Powder
  • Acrylamide is a monomer used in a variety of synthetic processes to form polymers and copolymers.
  • It polymerizes in the presence of free radicals in aqueous solutions.
  • It is usually used to prepare polyacrylamide gels for electrophoresis separation of biomolecules.
  • Acrylamide is prepared on an industrial scale by the hydrolysis of acrylonitrile by nitrile hydratase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Molecular Formula C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
MDL Number MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propenamide, Acrylic acid amide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC Name prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Physical Form Crystalline Powder
Density 1.127g/cm3 at 25°C
Color White
Quantity 500 g
Assay Percent Range ≥99%
Formula Weight 71.1
Chemical Name or Material Acrylamide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.