Specifications
| CAS | 60-31-1 |
| Molecular Formula | C7H16ClNO2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride |
| InChI Key | JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| IUPAC Name | 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.66 |
| PubChem CID | 6060 |
| ChEBI | CHEBI:2417 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?