Learn More
Acetylbenzofuran, TRC
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
missing translation for 'unitSize'
500mg
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Acetylbenzofuran |
| CAS | 1646-26-0 |
| Molecular Formula | C10H8O2 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | 1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone, 1-(2-Benzofuryl)-1-ethanone, 1-(Benzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzo[b]furan, 2-Acetylbenzofuran, 2-Acetylcoumarone, 2-Benzofuranyl Methyl Ketone, 2-Benzofuryl Methyl Ketone, Benzo[b]furan-2-yl Methyl Ketone, NSC 23974, NSC 28904, 1-(2-Benzofuranyl)ethanone |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3 |
| SMILES | O=C(C=1OC=2C=CC=CC2C1)C |
| IUPAC Name | 1-(benzofuran-2-yl)ethan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight | 60.05 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto