Learn More
Acetyl CoA synthetase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 16087-1-AP-20UL
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 16855574
  • 1710.33 NOK / 20µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
This gene encodes a protein with a sterol sensing domain (SSD) and seven WD domains. In the presence of cholesterol, this protein binds to sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) and mediates their transport from the ER to the Golgi. The SREBPs are then proteolytically cleaved and regulate sterol biosynthesis.
Tekniske data
Tekniske data
Acetyl CoA synthetase
Polyclonal
Unconjugated
ACSS2
ACAS2, AceCS, Acetate CoA ligase, Acetyl CoA synthetase, ACS, ACSA, ACSS2, Acyl activating enzyme
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
311569, 55902, 60525
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NR19, Q9QXG4
Acss2
Acetyl CoA synthetase Fusion Protein Ag9121
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.