Learn More
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15673870
Change view
Click to view available options
Quantity:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Packaging:
Glass Bottle
Metal Drum
Conditionnement:
155kg
Pack of 4
Pack of 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity Packaging unitSize
15673870 155 kg Metal Drum 155kg
15623880 6 x 1 L Glass Bottle Pack of 6
15613880 4 x 2.5 L Glass Bottle Pack of 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15673870 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 33019155KG
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Molecular Formula C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
MDL Number MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Melting Point -48°C
Acidity Free acid (as CH3COOH): ≤0.001%
Alkalinity Free alkali (as NH3): ≤0.001%
Density 0.786g/mL at 25°C
Boiling Point 82°C
Quantity 155 kg
Explosion Limit 0.16
Flash Point 2°C (35.6°F)
Ignition Point 973°F
Packaging Metal Drum
Refractive Index n20/D 1.3435 to 1.3445
Linear Formula CH3CN
Vapor Pressure 72.8mmHg (20°C)
UN Number UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grade ACS/puriss. p.a.
Chemical Name or Material Acetonitrile, Reag. Ph. Eur.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.