Learn More
Acetonitrile-d3, for NMR, 100 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules
Codice prodotto. 16398206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
7.5 mL
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
16398206 7.5 mL 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16398206 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464170075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 NOK
    2594.98 NOK / 7.5mL
    Save 80.02 NOK
    2% Off
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Density 0.8440 g/mL
Flash Point 2°C
Refractive Index 1.3430 to 1.3450
Specific Gravity 0.844
Viscosity 0.39 mPa.s (20°C)
Quantity 7.5 mL
CAS 2206-26-0
Melting Point -46.0°C
Boiling Point 79.0°C to 81.0°C
Molecular Formula C2H3N
Linear Formula CD3CN
MDL Number MFCD00001881
Solubility Information Solubility aq. soln.: soluble.
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC Name (²H₃)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 44.07
Formula Weight 44.07
Grade NMR
Chemical Name or Material Acetonitrile-d3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.