Learn More
Acetonitrile with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
2.5 L
missing translation for 'unitSize'
2.5 L
500mL
Description
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Spécification
Spécification
| Grade | LC-MS |
| Quantity | 500 mL |
| Form | Liquid |
| Reagent Type | Solvent Mixture |
| For Use With | Liquid Chromatography, Mass Spectrometry |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu