Learn More
Acetonitrile with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Product Code. 30280962 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2.5 L
Unit Size:
2.5 L
500mL
Product Code. 30280962
Brand: Thermo Scientific TL01210500
Request Bulk or Custom Format
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grade LC-MS
Quantity 500 mL
Form Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
For Use With Liquid Chromatography, Mass Spectrometry
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.