Få mere at vide
Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15660900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100mL
500mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15660900
Brand: Honeywell-Fluka 09748100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
for HPLC, 2M:2M concentrate, in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5204-74-0
Molecular Formula C8H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.245
MDL Number MFCD00151725
InChI Key AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylammonium acetate, teaa, acetic acid, compd. with n,n-diethylethanamine 1:1, acetic acid; n,n-diethylethanamine, ethanamine, n,n-diethyl-, acetate, triethylamine acetate, hoac et3n, acetic acid triethylamine, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution
PubChem CID 165295
IUPAC Name acetic acid;N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC.CC(=O)O
Tekniske data
Linear Formula CH3COOH · N(CH2CH3)3
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3688333
Formula Weight 161.24g/mol
Density 1.010g/mL at 20°C
Quantity 100 mL
Chemical Name or Material Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.