Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10687963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10687963 5 kg Plastic drum 5kg
10011140 1 kg Plastic Bottle 1kg
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10687963
Marca: Thermo Scientific Acros 123240050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3 , 6131-90-4
Molecular Formula C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
MDL Number MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Melting Point 58.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Color White
Assay Percent Range 99+%
Linear Formula CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Solubility Information Solubility in water: 762g/L (20 °C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
IUPAC Name sodium acetate
Formula Weight 136.08
Percent Purity ≥99%
Grade Extra Pure
Quantity 5 kg
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic drum
Physical Form Adhering Crystals
Chemical Name or Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.