Learn More
Acetaminophen, MedChemExpress
Description
Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Acetaminophen |
| CAS | 103-90-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H9NO2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Paracetamol 4-Acetamidophenol 4'-Hydroxyacetanilide |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (1653.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (66.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C)NC1=CC=C(O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.16 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?