Learn More
Aceclofenac, 99%
Código de producto. 15463139
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
Tamaño de la unidad:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15463139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15463139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60355.06
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 89796-99-6 | C16H13Cl2NO4 | 354.183 g/mol
A non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) with potent inhibitory activity in several models of inflammation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) with potent inhibitory activity in several models of inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 89796-99-6
Molecular Formula C16H13Cl2NO4
Molecular Weight (g/mol) 354.183
MDL Number MFCD00864296
InChI Key MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aceclofenac, aceclofenaco, aceclofenacum, preservex, airtal, falcol, gerbin, aceclofar, aceclofenacum latin, aceclofenaco spanish
PubChem CID 71771
ChEBI CHEBI:31159
IUPAC Name 2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)OCC(=O)O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Especificaciones
Melting Point 149°C to 153°C
Color White
UN Number UN2811
Merck Index 14,22
Solubility Information Soluble in DMSO
Quantity 5 g
Formula Weight 354.18
Percent Purity 99%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Aceclofenac
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.