Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Bored Stoppers
Codice prodotto. 10272391 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
40 to 45 mm
53 to 60 mm
Diameter (Metric) Hole:
9.5 mm
11 mm
14 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10272391
missing translation for 'mfr': Sartorius 17175
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
A variety of Bored Stoppers for use with Combisart™ Systems.
14-555-818
  • For 25 mm glass holders
  • Conicity, 40 to 45 mm
  • Bore diameter: 11 mm
14-555-821
  • Use with 25 to 30 mL glass filter holder and suction flask 16672
  • Conicity, 53 to 60 mm
  • Bore diameter, 11 mm
14-555-822
  • Use with 50 to 250 mL glass funnel and 2 L suction flask 16672
  • Conicity: 53 to 60 mm
  • Bore diameter, 14 mm
14-555-820
  • Use with stainless-steel holders 16201, 16219, 16220 and 2 L suction flask 16672
  • Conicity, 53 to 60 mm
  • Bore diameter, 9.5 mm
14-555-819
  • For 47 to 50 mm glass holders
  • Conicity, 40 to 45 mm
  • Bore diameter, 14 mm
14-555-823
  • Silicone
  • 2 L suction flask 16672
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Hole 14 mm
For Use With (Equipment) 50 to 250 mL Glass Funnel and 2 L Suction Flask 16672
Size 53 to 60 mm
Autoclavable Autoclavable
Color Light Tan
Diameter (Metric) Bottom 53 mm
Diameter (Metric) Top 60 mm
Material Silicone
Product Type Bored Stopper
Sterility Non-sterile
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato