Learn More
BINDER™ Access Port with Silicone Plug
Product Code. 17363663 Shop All BINDER Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
30 mm
50 mm
100 mm
Features:
Left Position
Right Position
Top Position
Unit Size:
Each
Product Code. Diameter (Metric) Features unitSize
17363663 50 mm Top Position Each
17333663 30 mm Right Position Each
17343663 30 mm Left Position Each
17353663 30 mm Top Position Each
17373663 100 mm Top Position Each
17383663 100 mm Right Position Each
17393663 100 mm Left Position Each
17303673 50 mm Right Position Each
17313673 50 mm Left Position Each
9 options
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17363663
Marque: BINDER™ 80122074
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
  • Access Port
  • With Silicone Plug
  • For use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
Spécification
Description Access port with silicone plug - 50 mm, top
For Use With (Equipment) BINDER Chambers Series KBF-S and KBF-S ECO
Material Steel
Type Access Port
Features Top Position
Includes Silicone plug
Diameter (English) 2 in.
Diameter (Metric) 50 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.