Learn More
Abnova™ CEN4q (FITC) FISH Probe
Product Code. 16082605
Click to view available options
Quantity:
20 μL
Unit Size:
20µL
Product Code. 16082605
Brand: Abnova™ FC0031.20uL
Includes
FISH Hybridization Buffer (80μL)
Labeled FISH probes as chromosomal markers using Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Label or Dye FITC
For Use With (Application) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Includes FISH Hybridization Buffer (80 uL)
Location 4q12
Probe CEN4q
Product Type CEN4q (FITC) FISH Probe
Quantity 20 μL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato