Description
ABLIM1 Polyclonal specifically detects ABLIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | ABLIM1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | ABLIM, abLIM-1, actin binding LIM protein 1, Actin-binding double zinc finger protein, actin-binding double-zinc-finger protein, actin-binding LIM protein 1, Actin-binding LIM protein family member 1, DKFZp781D0148, FLJ14564, KIAA0059, LIM actin-binding protein 1, LIMAB1MGC1224, LIMATIN |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ABLIM1. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?