Learn More
ABCB5 Monoclonal Antibody (5H3C6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen MA517026
Codice prodotto. 15357910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
MA5-17026 targets ABCB5 in FACS, ICC, IHC, IF and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17026 immunogen is purified recombit fragment of human ABCB5 (amino acids: 481-674) expressed in E. Coli. MA5-17026 detects ABCB5 which has a predicted molecular weight of approximately 89.8kDa.
ABCB5 belongs to the ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily of integral membrane proteins. These proteins participate in ATP-dependent transmembrane transport of structurally diverse molecules ranging from small ions, sugars, and peptides to more complex organic molecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ABCB5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q2M3G0
Mouse
Purified
RUO
340273
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
5H3C6
Unconjugated
ABCB5
ABCB5
Purified recombit fragment of human ABCB5 (amino acids: 481-674) expressed in E. Coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato