Description
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG1
- Applications: Flow Cyt, ELISA, ICC/IF
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: pH: 8.2, Constituents: 100% Borate buffered saline
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 23G3 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | pH: 8.2, Constituents: 100% Borate buffered saline |
| Gene | IGHE |
| Gene Symbols | IGHE |
| Host Species | Rat |
| Purification Method | Affinity purification Protein A |
| Quantity | 500 μg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?