Learn More
Abcam Human beta 2 Defensin/BD-2 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Shop All Abcam ProductsDescription
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human
Specifications
Specifications
| Applications | Sandwich ELISA |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | DEFB4A |
| Quantity | 10 x 96 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Test Specificity | This product reacts with Human. |
| Target Species | Human |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?