missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-381393, MedChemExpress

Code produit. 16427617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
5mg
Code produit. Quantity unitSize
16427617 5 mg 5mg
16471117 50 mg 50mg
16443266 25 mg 25mg
16434868 10 mg 10mg
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16427617

Marque: Medchem Express HY116941

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).

A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).

Spécification

Chemical Name or Material A-381393
Physical Form Solid
CAS 726174-00-1
Color Light Yellow
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H24N4
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information DMSO : 51.67 mg/mL (161.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)N2CCN(CC2)CC3=NC4=CC=CC=C4N3
Molecular Weight (g/mol) 320.43
Formula Weight 320.43
Percent Purity 99.9%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.