Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polypropylene Deep Well Microplates
Código de producto. 10728644
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
Pack of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10728644 Natural Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10728644 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 780215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00 NOK
    4047.17 NOK / Pack of 50
    Save 347.83 NOK
    7% Off
Estimated Shipment: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Certifications/Compliance DIN ISO 9001
Certified Yes
Format Standard
Lid Without Lid
Array 8 x 12
Color Natural
Material Polypropylene
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Untreated
Total Volume (Metric) Well 1 mL
Well Shape Round Bottom (U-well)
Dnase Free Yes
For Use With (Application) Ideal microplates for storing sample material but are also ideal for cultivating bacteria or yeasts
No. per Pack 50
Plate Compatibility Yes
Quantity 50/Cs.
RNase Free Yes
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.