Description
- Sealed eye protection against flying particles and splashes
- Supravision extreme coating is permanently anti-fog on the inside, and scratch-resistant on the outside
- Large field of vision
- Excellent ventilation to reduce fogging
Specifications
Specifications
| Lens Type | Supravision extreme |
| Lens Coating | Anti-fog |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Anti-fog Goggles |
| Frame Color | Black, Gray |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?