Learn More
Hamilton™ 900 Microliter Syringes, N Termination
Code produit. 10352882
Click to view available options
Volume (Metric):
5 μL
10 μL
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10352882
Marque: Hamilton™ 80360
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 10 μL. The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel. This reduces the initial cost of the syringe but eliminates the possibility of replacement components.
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 10 µL
  • Syringe holder is permanently attached to the syringe barrel
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Needle Gauge 26s G
Diameter (English) Inner 0.019 in.
Diameter (English) Inner Needle 0.005 in.
Diameter (Metric) Inner Needle 0.13 mm
Diameter (English) Outer Needle 0.0187 in.
Diameter (English) Outer 0.26 in.
Diameter (Metric) Inner 0.48 mm
Diameter (Metric) Outer 6.6 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 0.47 mm
For Use With (Application) Designed for dispensing liquids manually to achieve the highest level of accuracy and precision possible, recommended for septum penetration
Includes Hand lapped plunger
Length (English) 2 in.
Length (English) Needle 2 in.
Length (Metric) 51 mm
Product Type Microliter Syringe
Max. Pressure 2000 psi
Max. Temperature (English) 122°F
Max. Temperature (Metric) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Model 901
Needle Point Number 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantity Ea.
Volume (Metric) 10 μL
Needle Point Style Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Connection Type Cemented
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis