Learn More
9-Aminoacridine, TRC
Product Code. 30137499
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Unit Size:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30137499 5 g 5g
30138432 1 g 1g
30012007 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137499 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1908805G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-45-9
Molecular Formula C13 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Synonym 9-Acridinamine, Acridine, 9-amino- (8CI), 10-Amino-5-azaanthracene, 9-Aminoacridine, 9AA, Aminacrin, Aminacrine, Izoacridina, Monacrin, NSC 13000, NSC 28747
IUPAC Name acridin-9-amine
SMILES Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
Formula Weight 194.0844
Chemical Name or Material 9-Aminoacridine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.