Learn More
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine (2',3'-Dideoxyadenosine), Mikromol™
Product Code. 30050291
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Product Code. 30050291
Brand: Mikromol MM1047.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine (2',3'-Dideoxyadenosine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2',3'-Dideoxyadenosine
CAS 4097-22-7
Analyte or Component Names 2',3'-Dideoxyadenosine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H13 N5 O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, Adenosine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxyadenosine, Dideoxyadenosine, NSC 98700, 9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Didanosine Related Compound B, Didanosine Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
IUPAC Name [(2S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 235.243
Quantity 100 mg
Formula Weight 235.107 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis