Learn More
(8-Carboxyoctyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Product Code. 30365646
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30365646 100 mg -
30353858 50 mg 50mg
30366206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30365646 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC178905100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88462-46-8
Molecular Formula C27H32BrO2P
Molecular Weight (g/mol) 499.42
Synonym 9-(Bromotriphenylphosphoranyl)nonanoic Acid, (8-Carboxyoctyl)triphenyl-phosphonium Bromide
IUPAC Name 8-carboxyoctyl(triphenyl)phosphanium;bromide
SMILES OC(=O)CCCCCCCCP(Br)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H31O2P.BrH/c28-27(29)22-14-3-1-2-4-15-23-30(24-16-8-5-9-17-24,25-18-10-6-11-19-25)26-20-12-7-13-21-26;/h5-13,16-21H,1-4,14-15,22-23H2;1H
Formula Weight 498.1323
Chemical Name or Material (8-Carboxyoctyl)triphenylphosphonium Bromide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.