Learn More
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10787865
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
18717-73-2
C14H19NO
217.312
MFCD09966164
HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
14762744
(1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
18717-73-2
C14H19NO
217.312
MFCD09966164
HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
14762744
(1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 217.31
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol