Få mere at vide
7-Fluoroisatin, 97%
Artikelnummer. p-7029372
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11326969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26827.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 317-20-4 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
Solubility
Sparingly Soluble in water (0.022 g/L)
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317-20-4
Molecular Formula C8H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 165.123
MDL Number MFCD01569508
InChI Key HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
PubChem CID 586418
IUPAC Name 7-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Tekniske data
Melting Point 193°C to 195°C
Quantity 1 g
Solubility Information Sparingly Soluble in water (0.022g/L)
Formula Weight 165.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 7-Fluoroisatin
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.